CAS RN 4395-87-3
IUPAC Name:
2-[4-(propan-2-yl)phenyl]acetonitrile
Synonyme:
2-(4-isopropylphenyl)acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol):
159.23
Summenformel:
C11H13N
InChi Key:
RIPHZOPMCRSGSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)C1=CC=C(CC#N)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Isopropylphenylacetonitril, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4395-87-3 Summenformel: C11H13N Molekulargewicht (g/mol): 159.23 MDL-Nummer: MFCD00040892 InChI-Schlüssel: RIPHZOPMCRSGSI-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-isopropylphenylacetonitrile,2-4-isopropylphenyl acetonitrile,4-isopropylphenyl acetonitrile,2-4-propan-2-yl phenyl acetonitrile,4-propan-2-yl phenyl acetonitrile,pubchem17248,acmc-20ai20,2-4-propan-2-ylphenyl acetonitrile,2-4-methylethyl phenyl ethanenitrile PubChem CID: 138222 IUPAC-Name: 2-(4-Propan-2-ylphenyl)acetonitril SMILES: CC(C)C1=CC=C(CC#N)C=C1