accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 50-21-5

H3COHOHO

CAS RN 50-21-5

IUPAC Name: 2-hydroxypropanoic acid
Synonyme: lactic acid milchsaeure
Molekulargewicht (g/mol): 90.08
Summenformel: C3H6O3
InChi Key: JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(O)C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)
  • (5)
Güte 
  • (3)
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (7)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (1)