accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaNaOSOOSOOOSOOO

CAS RN 5182-30-9

IUPAC Name: trisodium naphthalene-1,3,6-trisulfonate
Synonyme: trisodium naphthalene trisulfonate
Molekulargewicht (g/mol): 434.29
Summenformel: C10H5Na3O9S3
InChi Key: NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern