CAS RN 523-50-2
CAS RN 523-50-2
IUPAC Name:
2H-furo[2,3-h]chromen-2-one
Synonyme:
angelicin furo(5',4':7,8)coumarin angecin isopsoralen angelicin (coumarin deriv) angelicin (coumarin derivative)
Molekulargewicht (g/mol):
186.17
Summenformel:
C11H6O3
InChi Key:
XDROKJSWHURZGO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1OC2=C3C=COC3=CC=C2C=C1
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
Angelicin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
Angelicin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Angelicin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
Angelicin, MedChemExpress
MedChemExpress Angelicin, a furocoumarin naturally occurring tricyclic aromatic compound, structurally related to psoralens, is reported to have anti-cancer, antiviral, anti-inflammatory activity.