accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2O

CAS RN 529-23-7

IUPAC Name: 2-aminobenzaldehyde
Synonyme: 2-aminobenzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 121.14
Summenformel: C7H7NO
InChi Key: FXWFZIRWWNPPOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CC=C1C=O
Siedepunkt 
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)