CAS RN 53-59-8
IUPAC Name:
1-[(2R,3R,4S,5R)-5-{[({[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3-hydroxy-4-(phosphonooxy)oxolan-2-yl]methoxy}(hydroxy)phosphoryl phosphonato)oxy]methyl}-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-3-carbamoyl-1λ⁵-pyridin-1-ylium
Synonyme:
nadp zwitterion nicotinamide adenine dinucleotide phosphate
Molekulargewicht (g/mol):
743.41
Summenformel:
C21H28N7O17P3
InChi Key:
XJLXINKUBYWONI-NNYOXOHSSA-N
SMILES:
NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O