accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CH3COHOH3CCH3(E)(E)(E)(E)

CAS RN 5300-03-8

IUPAC Name: (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Synonyme: tretinoin β-retinoic acid retin-A renova all trans retinoic acid retin-A micro ATRA solage sotret tri-luma
Molekulargewicht (g/mol): 300.44
Summenformel: C20H28O2
InChi Key: SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
SMILES: C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern