accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5333-42-6

H3COHCH3

CAS RN 5333-42-6

IUPAC Name: 2-octyldodecan-1-ol
Synonyme: octyldodecanol
Molekulargewicht (g/mol): 298.56
Summenformel: C20H42O
InChi Key: LEACJMVNYZDSKR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCCCC(CO)CCCCCCCC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern