accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOHOONH2(S)HOOO

CAS RN 53587-11-4

IUPAC Name: 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; benzyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Synonyme: benzyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate; para-toluene sulfonate
Molekulargewicht (g/mol): 443.51
Summenformel: C23H25NO6S
InChi Key: PJGVHBLZZQDFFM-RSAXXLAASA-N
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)