accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClHN

CAS RN 537-67-7

IUPAC Name: hydrogen N-phenylaniline chloride
Synonyme: hydrogen diphenylamine chloride
Molekulargewicht (g/mol): 205.69
Summenformel: C12H12ClN
InChi Key: JEFJSEIUEJBMSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern