accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNNNSONHNNSH3COO

CAS RN 5379-16-8

IUPAC Name: N-[4-(4-methanesulfonylpiperazin-1-yl)phenyl]-2-{[1-(2-methylphenyl)-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl]sulfanyl}acetamide
Synonyme: N-[4-(4-methanesulfonylpiperazin-1-yl)phenyl]-2-{[1-(2-methylphenyl)-1,2,3,4-tetrazol-5-yl]sulfanyl}acetamide
Molekulargewicht (g/mol): 487.6
Summenformel: C21H25N7O3S2
InChi Key: FDAKJDJSCMDVPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC=C1N1N=NN=C1SCC(=O)NC1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)S(C)(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (6)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (6)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (2)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)