accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH3HOO

CAS RN 540-69-2

IUPAC Name: formic acid amine
Synonyme: ammonium formate
Molekulargewicht (g/mol): 63.06
Summenformel: CH5NO2
InChi Key: VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N.OC=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (16)
  • (12)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
Güte 
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (7)
  • (2)
  • (6)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (16)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)