CAS RN 5434-30-0
CAS RN 5434-30-0
IUPAC Name:
N-(5-amino-2-methylphenyl)acetamide
Synonyme:
N-(5-amino-2-methylphenyl)acetamide
Molekulargewicht (g/mol):
164.21
Summenformel:
C9H12N2O
InChi Key:
UAZGSMMESOKKQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)NC1=CC(N)=CC=C1C