CAS RN 55128-59-1
IUPAC Name:
2-(nonanoyloxy)-3-(octadeca-9,12-dienoyloxy)propyl [2-(trimethylazaniumyl)ethyl]phosphonate
Synonyme:
2-(nonanoyloxy)-3-(octadeca-9,12-dienoyloxy)propyl 2-(trimethylammonio)ethylphosphonate
Molekulargewicht (g/mol):
643.89
Summenformel:
C35H66NO7P
InChi Key:
JQWAHKMIYCERGA-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCCCCCCCC(=O)OC(COC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC)COP([O-])(=O)CC[N+](C)(C)C