CAS RN 562-46-9
CAS RN 562-46-9
IUPAC Name:
4,4-dimethylcyclohexane-1,3-dione
Synonyme:
4,4-dimethylcyclohexane-1,3-dione
Molekulargewicht (g/mol):
140.18
Summenformel:
C8H12O2
InChi Key:
PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1(C)CCC(=O)CC1=O
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexandion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexandion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexandion, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
4,4-Dimethyl-1,3-Cyclohexandion 98 %, ACROS Organics™
CAS: 562-46-9 Summenformel: C8H12O2 Molekulargewicht (g/mol): 140.18 MDL-Nummer: MFCD00075224 InChI-Schlüssel: PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 136360 IUPAC-Name: 4,4-dimethylcyclohexane-1,3-dione SMILES: CC1(C)CCC(=O)CC1=O