accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 5728-52-9

OHO

CAS RN 5728-52-9

IUPAC Name: 2-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}acetic acid
Synonyme: felbinac dolinac felbinacum felbinaco biphenyl-4-yl-acetaldehyde traxam 联苯乙酸 napageln
Molekulargewicht (g/mol): 212.25
Summenformel: C14H12O2
InChi Key: QRZAKQDHEVVFRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (4)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (6)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (4)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)