Learn More
Felbinac, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482249
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16482249 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16482249 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0641
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Felbinac is a potent non-steroidal anti-inflammatory agent, used to treat muscle inflammation and arthritis.
Felbinac is a potent non-steroidal anti-inflammatory agent, used to treat muscle inflammation and arthritis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Felbinac
CAS 5728-52-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H12O2
Menge 1 g
Synonym 4-Biphenylacetic acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (471.16 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
Formelmasse 212.24
Reinheit (%) 98.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation