accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNOCH2

CAS RN 57322-50-6

IUPAC Name: N-ethyl-2-phenyl-N-[(pyridin-4-yl)methyl]prop-2-enamide
Synonyme: N-ethyl-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)prop-2-enamide
Molekulargewicht (g/mol): 266.34
Summenformel: C17H18N2O
InChi Key: LOVSQYAVWGMIRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC1=CC=NC=C1)C(=O)C(=C)C1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern