accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH3

CAS RN 57802-79-6

IUPAC Name: (4-butylphenyl)methanaminium
Synonyme: (4-butylphenyl)methanaminium
Molekulargewicht (g/mol): 164.27
Summenformel: C11H18N
InChi Key: IBVGSPOHLFKLHM-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CCCCC1=CC=C(C[NH3+])C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern