CAS RN 605-62-9
IUPAC Name:
4-nitronaphthalen-1-ol
Synonyme:
4-nitronaphthalen-1-ol
Molekulargewicht (g/mol):
189.17
Summenformel:
C10H7NO3
InChi Key:
AUIRNGLMBHIITH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)[N+]([O-])=O