accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClBr

CAS RN 60633-25-2

IUPAC Name: 2-bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
Synonyme: 2-bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
Molekulargewicht (g/mol): 221.48
Summenformel: C7H6BrClO
InChi Key: YJEMGEBDXDPBSP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(Cl)C=C1Br
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern