accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 607-99-8

H3COBrBrBr

CAS RN 607-99-8

IUPAC Name: 1,3,5-tribromo-2-methoxybenzene
Synonyme: 2,4,6-tribromoanisole
Molekulargewicht (g/mol): 344.83
Summenformel: C7H5Br3O
InChi Key: YXTRCOAFNXQTKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Siedepunkt 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern