CAS RN 60956-23-2
CAS RN 60956-23-2
IUPAC Name:
1,2-dibromo-4-methylbenzene
Synonyme:
1,2-dibromo-4-methylbenzene
Molekulargewicht (g/mol):
249.93
Summenformel:
C7H6Br2
InChi Key:
LDCPXNOCWDGYIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C(Br)C(Br)=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3,4-Dibromtoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 60956-23-2 Summenformel: C7H6Br2 Molekulargewicht (g/mol): 249.933 MDL-Nummer: MFCD00079744 InChI-Schlüssel: LDCPXNOCWDGYIU-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3,4-dibromotoluene,benzene, 1,2-dibromo-4-methyl,3,4 dibromo toluene,benzene,1,2-dibromo-4-methyl,3,4-dibromtoluol,3,4 dibromotoluene,pubchem3930,acmc-1b64t,ksc493e6j PubChem CID: 34679 IUPAC-Name: 1,2-Dibromo-4-Methylbenzol SMILES: CC1=CC(=C(C=C1)Br)Br