accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 617-36-7

H3COONH2O

CAS RN 617-36-7

IUPAC Name: ethyl carbamoylformate
Synonyme: ethyl carbamoylformate
Molekulargewicht (g/mol): 117.1
Summenformel: C4H7NO3
InChi Key: RZMZBHSKPLVQCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(N)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)