accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 623-57-4

H3CNCH3OHOH

CAS RN 623-57-4

IUPAC Name: 3-(dimethylamino)propane-1,2-diol
Synonyme: 3-(dimethylamino)propane-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol): 119.16
Summenformel: C5H13NO2
InChi Key: QCMHUGYTOGXZIW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN(C)CC(O)CO
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern