accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOH3C(E)

CAS RN 624-49-7

IUPAC Name: 1,4-dimethyl (2E)-but-2-enedioate
Synonyme: dimethyl fumarate dimethylester kyseliny fumarove fumaderm
Molekulargewicht (g/mol): 144.13
Summenformel: C6H8O4
InChi Key: LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
SMILES: COC(=O)\C=C\C(=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (11)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (1)
  • (6)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (6)
Zertifizierung/Konformität 
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)