accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2ONaNaHOONNOHOOOOO

CAS RN 6381-92-6

IUPAC Name: disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
Synonyme: disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate dihydrate
Molekulargewicht (g/mol): 372.24
Summenformel: C10H18N2Na2O10
InChi Key: OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Menge 
  • (9)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (76)
Physikalische Form 
  • (6)
  • (3)
  • (7)
  • (15)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (5)
Güte 
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (8)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (13)
  • (2)
  • (10)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (6)
  • (10)
  • (5)
  • (3)
  • (12)
  • (9)
  • (1)
  • (12)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (15)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (76)
  • (6)
  • (3)
  • (7)
  • (15)
  • (5)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)