accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 67-21-0

H3CSNH2OHO

CAS RN 67-21-0

IUPAC Name: 2-amino-4-(ethylsulfanyl)butanoic acid
Synonyme: (D)-ethionine ethionine DL-
Molekulargewicht (g/mol): 163.24
Summenformel: C6H13NO2S
InChi Key: GGLZPLKKBSSKCX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCSCCC(N)C(O)=O
Menge 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)