CAS RN 70-57-5
IUPAC Name:
5-methylpyridine-3-carboxamide
Synonyme:
5-methylpyridine-3-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol):
136.15
Summenformel:
C7H8N2O
InChi Key:
BCCUXBGEPLKSEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CN=CC(=C1)C(N)=O
1
–
4
von
4
Ergebnisse
1
5-Methylnicotinamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 70-57-5 Summenformel: C7H8N2O Molekulargewicht (g/mol): 136.154 MDL-Nummer: MFCD05664041 InChI-Schlüssel: BCCUXBGEPLKSEX-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 65560 IUPAC-Name: 5-Methylpyridin-3-carboxamid SMILES: CC1=CN=CC(=C1)C(=O)N
2
5-Methylnicotinamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
5-Methylnicotinamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
5-Methylnicotinamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.