CAS RN 715-50-4
IUPAC Name:
3-bromophenanthrene
Synonyme:
3-bromophenanthrene
Molekulargewicht (g/mol):
257.13
Summenformel:
C14H9Br
InChi Key:
BNGNNFQSUWVWCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CC=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
3-Bromphenanthren, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
3-Bromphenanthren, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
3-Bromphenanthren, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.