accessibility menu, dialog, popup

UserName

Cd

CAS RN 7440-43-9

IUPAC Name: cadmium(2+) ion
Synonyme: cadmium(2+) ion cadmium(2+)
Molekulargewicht (g/mol): 112.41
Summenformel: Cd
InChi Key: WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cd++]
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (15)
  • (69)
Form 
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (7)
  • (19)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (7)
Menge 
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (11)
  • (13)
Güte 
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (29)
  • (3)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (9)
  • (59)
  • (26)
  • (15)
  • (69)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (7)
  • (19)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (7)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (11)
  • (13)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (29)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (18)
  • (5)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (6)