accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 75-50-3

CH3NCH3H3C

CAS RN 75-50-3

IUPAC Name: trimethylamine
Synonyme: trimethylamine fema number 3241 trimethylamine anhydrous NMe3 trimethylamine aqueous solution trimethylamine, in aqueous solution tridimethylaminomethane
Molekulargewicht (g/mol): 59.11
Summenformel: C3H9N
InChi Key: GETQZCLCWQTVFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (4)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (7)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)