accessibility menu, dialog, popup

UserName

FNa

CAS RN 7681-49-4

IUPAC Name: sodium fluoride
Synonyme: sodium fluoride NaF
Molekulargewicht (g/mol): 41.99
Summenformel: FNa
InChi Key: PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [F-].[Na+]
Menge 
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Güte 
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (13)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (16)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (8)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (8)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (9)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (19)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (13)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (16)
  • (4)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (8)
  • (10)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (2)
  • (1)