accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFZn

CAS RN 7783-49-5

IUPAC Name: zinc(2+) difluoride
Synonyme: zinc fluoride
Molekulargewicht (g/mol): 103.38
Summenformel: F2Zn
InChi Key: BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [F-].[F-].[Zn++]
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (9)
  • (5)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (9)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
  • (3)
Güte 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (2)
  • (9)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (3)