accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OH2OAlONOOONOOONOO

CAS RN 7784-27-2

IUPAC Name: aluminium(3+) nonahydrate trinitrate
Synonyme: aluminium nitrate
Molekulargewicht (g/mol): 375.13
Summenformel: AlH18N3O18
InChi Key: SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (20)
  • (13)
Menge 
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Güte 
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (6)
  • (6)
  • (11)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (14)
  • (4)
  • (20)
  • (13)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (6)
  • (11)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (1)