accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 78-09-1

CH3OOH3COH3COH3C

CAS RN 78-09-1

IUPAC Name: (triethoxymethoxy)ethane
Synonyme: (triethoxymethoxy)ethane
Molekulargewicht (g/mol): 192.26
Summenformel: C9H20O4
InChi Key: CWLNAJYDRSIKJS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(OCC)(OCC)OCC
Siedepunkt 
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)