CAS RN 784-38-3
CAS RN 784-38-3
IUPAC Name:
4-chloro-2-(2-fluorobenzoyl)aniline
Synonyme:
4-chloro-2-(2-fluorobenzoyl)aniline
Molekulargewicht (g/mol):
249.67
Summenformel:
C13H9ClFNO
InChi Key:
GTGMXPIQRQSORU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1F
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-Amino-5-chlor-2'-fluorbenzophenon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.