accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClSOONHNH2HCl

CAS RN 79127-24-5

IUPAC Name: N-(10-aminodecyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride
Synonyme: N-(10-aminodecyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 433.43
Summenformel: C20H30Cl2N2O2S
InChi Key: XDJCAQBTSCRBHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)C1=C2C=CC=C(Cl)C2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)