CAS RN 79887-14-2
IUPAC Name:
1-ethoxy-4-ethynylbenzene
Synonyme:
1-ethoxy-4-ethynylbenzene
Molekulargewicht (g/mol):
146.19
Summenformel:
C10H10O
InChi Key:
FRGNOZUOTHMJSC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC1=CC=C(C=C1)C#C