CAS RN 832733-28-5
CAS RN 832733-28-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
[S-Methanthiosulfonylcysteaminyl]ethylendiamin-N,N,N',N'-Tetraessigsäure (Gemisch aus Mono-MTS und Bis-MTS) (~90%), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
[S-Methanthiosulfonylcysteaminyl]ethylendiamin-N,N,N',N'-Tetraessigsäure (Gemisch aus Mono-MTS und Bis-MTS) (~90%), TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.