accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SO

CAS RN 83846-85-9

IUPAC Name: {4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]phenyl}(phenyl)methanone
Synonyme: {4-[(4-methylphenyl)sulfanyl]phenyl}(phenyl)methanone
Molekulargewicht (g/mol): 304.41
Summenformel: C20H16OS
InChi Key: DBHQYYNDKZDVTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(SC2=CC=C(C=C2)C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern