accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3COOCH3F

CAS RN 851334-92-4

IUPAC Name: ethyl 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Synonyme: ethyl 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Molekulargewicht (g/mol): 294.13
Summenformel: C15H20BFO4
InChi Key: ZXSGWPHDXQZIAF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC(F)=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern