accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNOBr

CAS RN 859851-04-0

IUPAC Name: 3-(2-bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Synonyme: 3-(2-bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Molekulargewicht (g/mol): 239.07
Summenformel: C9H7BrN2O
InChi Key: WLLDZYVHNSXWSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(=NO1)C1=CC=CC=C1Br

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern