accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2OH

CAS RN 86-97-5

IUPAC Name: 5-aminonaphthalen-2-ol
Synonyme: 2-naphthalenol, 5-amino-
Molekulargewicht (g/mol): 159.19
Summenformel: C10H9NO
InChi Key: FSBRKZMSECKELY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=C2C=CC(O)=CC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)