accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 87350-77-4

ONI

CAS RN 87350-77-4

IUPAC Name: 4-(4-iodophenyl)morpholine
Synonyme: 4-(4-iodophenyl)morpholine
Molekulargewicht (g/mol): 289.12
Summenformel: C10H12INO
InChi Key: YUEREUIIUISPFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: IC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern