accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 88191-84-8

CH3H3C(S)NHOOOHN(S)O

CAS RN 88191-84-8

IUPAC Name: benzyl N-[(1S)-2-methyl-1-{[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}propyl]carbamate
Synonyme: benzyl N-[(1S)-2-methyl-1-{[(2S)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamoyl}propyl]carbamate
Molekulargewicht (g/mol): 382.46
Summenformel: C22H26N2O4
InChi Key: NGBKFLTYGSREKK-PMACEKPBSA-N
SMILES: CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Farbe 
  • (1)
Güte 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern