accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOHFCl

CAS RN 883500-51-4

IUPAC Name: 2-(4-chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Synonyme: (4-chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
Molekulargewicht (g/mol): 188.58
Summenformel: C8H6ClFO2
InChi Key: QIYNMJFDEWFEKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC1=CC(F)=C(Cl)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern