accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CONH2NBr

CAS RN 884495-39-0

IUPAC Name: 5-bromo-2-methoxypyridin-3-amine
Synonyme: 5-bromo-2-methoxypyridin-3-amine
Molekulargewicht (g/mol): 203.04
Summenformel: C6H7BrN2O
InChi Key: HJOOFLFWIISCAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=NC=C(Br)C=C1N
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern