accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 90-80-2

HOOOOHHOHO

CAS RN 90-80-2

IUPAC Name: 3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-one
Synonyme: gluconolactone
Molekulargewicht (g/mol): 178.14
Summenformel: C6H10O6
InChi Key: PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC1OC(=O)C(O)C(O)C1O
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (6)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)
  • (1)
Güte 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)