accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)O(R)O(S)(R)HO(R)OH(S)OHO(R)HO(R)OH(S)HO(S)HO

CAS RN 9005-84-9

IUPAC Name: (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy}oxane-3,4,5-triol
Synonyme: α-maltose amylodextrin
Molekulargewicht (g/mol): 342.3
Summenformel: C12H22O11
InChi Key: GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (29)
  • (1)
Güte 
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (1)
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (9)
  • (1)
  • (9)
  • (13)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (29)
  • (1)
  • (6)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)